Learn More
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetische Agarose
Die ChromoTek mNeonGreen-Trap magnetische Agarose ist ein Affinitätsharz für IP von mNeonGreen-Fusionsproteinen.
223.08 CHF - 5552.47 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
Ziel | mNeonGreen, Branchiostoma lanceolatum |
Marker oder Farbstoff | Magnetische Agarose |
Spezies | Alpaka |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17303403
|
Proteintech
ntma-200 |
200 Reaktionen |
3045.91 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17313403
|
Proteintech
NTMA-400 |
400 Reaktionen |
5552.47 CHF
400 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17373393
|
Proteintech
ntma-10 |
10 Reaktionen |
223.08 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17383393
|
Proteintech
ntma-100 |
100 Reaktionen |
1692.38 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17393393
|
Proteintech
ntma-20 |
20 Reaktionen |
373.68 CHF
20 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Besteht aus einem mNeonGreen Nanobody/VHH, gekoppelt mit magnetischen Agarose-Beads
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
mNeonGreen, Branchiostoma lanceolatum | |
Alpaka |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Magnetische Agarose |