Learn More
Proteintech ChromoTek Histon-Chromobody™ Plasmid (eGFP)
Histon-Chromobody™, mit EGFP verbunden.
Marke:  Proteintech tcg
Artikelnummer. 17363523
  • 822.66 CHF / 20 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • DNA-Plasmid-Codierung für Anti-H2A-H2B VHH (Anti-H2A-H2B Nanobody), verbunden mit EGFP
Spezifikation
Spezifikation
20 μg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech ChromoTek Histon-Chromobody™ Plasmid (eGFP) > 20 μg