Learn More
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetische Agarose
Die ChromoTek Halo-Trap Magnetische Agarose besteht aus einem Anti-Halo-Tag Nanobody (VHH), der kovalent an magnetische Agarose-Beads gebunden ist.
223.08 CHF - 5552.47 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen 12,5 μg rekombinantes Halo-Tag pro 25 μl Bead-Suspension
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. 1 Jahr lang stabil. Versand bei Umgebungstemperatur.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel Halo-Tag (modifizierte Variante des bakteriellen Haloalkan-Dehalogenase-Enzyms von Rhodococcus rhodochrous) bei Fehlen oder Vorhandensein kovalent gebundener Liganden auf Chloralkanbasis
Marker oder Farbstoff Magnetische Agarose
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
17303413
Unterlagen ansehen
Proteintech
OTMA-10
10 Reaktionen
223.08 CHF
10 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17313413
Unterlagen ansehen
Proteintech
otma-100
100 Reaktionen
1692.38 CHF
100 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17323413
Unterlagen ansehen
Proteintech
otma-20
20 Reaktionen
373.68 CHF
20 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17333413
Unterlagen ansehen
Proteintech
otma-200
200 Reaktionen
3045.91 CHF
200 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17343413
Unterlagen ansehen
Proteintech
otma-400
400 Reaktionen
5552.47 CHF
400 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Halo-Trap Magnetische Agarose mit magnetischer Agarose wird verwendet, um Halo-markierte Fusionsproteine aus Zellextrakten verschiedener Organismen wie Säugetiere, Pflanzen, Bakterien, Hefen, Insekten usw. zu immunpräzipitieren, wenn ein kovalent gebundener Ligand vorhanden ist oder nicht
  • Die Interaktion zwischen Halo-Trap und dem Halo-markierten Fusionsprotein ist reversibel
Spezifikation
Spezifikation
12,5 μg rekombinantes Halo-Tag pro 25 μl Bead-Suspension
IP, CoIP, ChIP, RIP
Magnetische Agarose
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. 1 Jahr lang stabil. Versand bei Umgebungstemperatur.
Halo-Tag (modifizierte Variante des bakteriellen Haloalkan-Dehalogenase-Enzyms von Rhodococcus rhodochrous) bei Fehlen oder Vorhandensein kovalent gebundener Liganden auf Chloralkanbasis
Alpaka
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetische Agarose