Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetpartikel M-270
GFP-Trap™ Magnetische Partikel M-270 für die Immunpräzipitation (IP) von GFP-markierten Proteinen.
270.14 CHF - 6620.80 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen 10 μl Suspension binden etwa 1 μg rekombinantes GFP
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mFluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomere eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, EYFP, Venus, Ypet, BFP
Marker oder Farbstoff Magnetische Partikel M-270
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
17353353
Unterlagen ansehen
Proteintech
GTD-10
10 Reaktionen
270.14 CHF
10 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17363353
Unterlagen ansehen
Proteintech
gtd-100
100 Reaktionen
2023.70 CHF
100 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17373353
Unterlagen ansehen
Proteintech
gtd-20
20 Reaktionen
447.10 CHF
20 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17383353
Unterlagen ansehen
Proteintech
gtd-200
200 Reaktionen
3632.31 CHF
200 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17393353
Unterlagen ansehen
Proteintech
gtd-400
400 Reaktionen
6620.80 CHF
400 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • GFP-Trap™ Magnetpartikel M-270 wird dringend empfohlen, wenn sehr große Proteine/Komplexe untersucht werden und eine magnetische Trennung für IP erforderlich ist
  • Besteht aus einem GFP VHH/ Nanobody, der mit magnetischen Partikeln M-270 gekoppelt ist
Spezifikation
Spezifikation
10 μl Suspension binden etwa 1 μg rekombinantes GFP
IP, CoIP, ChIP, RIP
Magnetische Partikel M-270
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mFluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomere eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, EYFP, Venus, Ypet, BFP
Alpaka
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetpartikel M-270