Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnet-Agarose-Kit
Kit mit 20 Reaktionen von GFP-Trap™ Magnetischer Agarose und Lyse-, Verdünnungs-, Wasch- und Elutionspuffer.
Marke: Proteintech gtmak-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die ChromoTek GFP-Trap™ Magnetische Agarose besteht aus Affinitäts-Beads für IP von GFP-Fusionsproteinen
- Besteht aus einem GFP-Nanobody/VHH gekoppelt mit magnetischen Agarose-Beads
Spezifikation
20 Reactions | |
20 Reaktionen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnet-Agarose-Kit > 20 Reaktionen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur