Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetische Agarose
Die ChromoTek GFP-Trap™ Magnetische Agarose enthält Affinitäts-Beads für IP von GFP-Fusionsproteinen.
223.08 CHF - 5552.47 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen 10 μl Suspension binden mehr als 8 μg rekombinantes GFP
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mFluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomere eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, EYFP, Venus, Ypet, BFP
Marker oder Farbstoff Magnetische Agarose
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
17313363
Unterlagen ansehen
Proteintech
gtma-10
10 Reaktionen
223.08 CHF
10 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17323363
Unterlagen ansehen
Proteintech
GTMA-100
100 Reaktionen
1760.08 CHF
100 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17333363
Unterlagen ansehen
Proteintech
gtma-20
20 Reaktionen
373.68 CHF
20 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17343363
Unterlagen ansehen
Proteintech
gtma-200
200 Reaktionen
3045.91 CHF
200 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17353363
Unterlagen ansehen
Proteintech
gtma-400
400 Reaktionen
5552.47 CHF
400 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Besteht aus einem GFP-Nanobody/VHH gekoppelt mit magnetischen Agarose-Beads
Spezifikation
Spezifikation
10 μl Suspension binden mehr als 8 μg rekombinantes GFP
IP, CoIP, ChIP, RIP
Magnetische Agarose
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mFluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomere eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, EYFP, Venus, Ypet, BFP
Alpaka
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetische Agarose