Learn More
Proteintech ChromoTek Magnetische Agarose zur Bindungskontrolle
Bindungskontrollen sind deaktivierte magnetische Agarose-Beads.Sie sind die gleiche magnetische Agarose-Matrix wie unsere Nano-Traps magnetische Agarose.
Marke:  Proteintech bmab-20
Artikelnummer. 17343283
  • 69.65 CHF / 20 Reaktionen
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kontrolle der unspezifischen Bindung von Proteinen, DNA usw. an Beads
  • Vorclearing von Zelllysat
  • 20 Reaktionen / 500 μl Gülle
  • Gelagert in 20 % EtOH
Spezifikation
Spezifikation
20 Reactions
20 Reaktionen
Name des Produkts
Proteintech ChromoTek Magnetische Agarose zur Bindungskontrolle > 20 Reaktionen