Learn More
Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T zertifizierte Größenstandards
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T zertifizierten Größenstandards, farbigen Polymer-Mikrosphären mit NIST™ rückführbaren Durchmessern.
595.00 CHF - 635.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | Kann geringe Mengen Detergen enthalten |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST |
Konzentration | 100 % Feststoffe |
Inhalt und Lagerung | Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen. |
Inhalt | Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Größenverteilungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Größenverteilungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11838223
|
Thermo Scientific™
BK050T |
50 μm | Schwarz | s = 3,6 μ m , 7,3 % CV |
595.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11858223
|
Thermo Scientific™
BK100T |
100 μm | Schwarz | s = 7.1μm , 7,5 % CV |
595.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 10-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11878223
|
Thermo Scientific™
BK150T |
150 μm | Schwarz | s = 7.8μm , 5.2 % CV |
595.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11898223
|
Thermo Scientific™
BK200T |
200 μm | Schwarz | s = 10 um 5,0 % CV |
595.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11818233
|
Thermo Scientific™
BK300T |
300 μm | Schwarz | s = 7,5 μ m , 2,5% CV |
595.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11838233
|
Thermo Scientific™
BK400T |
400 μm | Schwarz | s = 18 um 4,8 % CV |
635.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11858233
|
Thermo Scientific™
BK500T |
500 μm | Schwarz | s = 22 um 4,5% CV |
595.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11844902
|
Thermo Scientific™
RD050T |
50 μm | Rot | s = 3,8 um , 7,7 % CV |
595.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11864902
|
Thermo Scientific™
RD100T |
100 μm | Rot | s = 7,5 μ m , 7,8 % CV |
595.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11884902
|
Thermo Scientific™
RD150T |
150 μm | Rot | s = 9.0μm , 6,0 % CV |
595.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11804912
|
Thermo Scientific™
RD200T |
200 μm | Rot | s = 9.5μm , 4,7 % CV |
595.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11824912
|
Thermo Scientific™
RD300T |
300 μm | Rot | s = 11 um 3,5% CV |
595.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11844912
|
Thermo Scientific™
RD400T |
400 μm | Rot | s = 18 μ m, 4,4% CV |
595.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11864912
|
Thermo Scientific™
RD500T |
500 μm | Rot | s = 24 um 4,8 % CV |
595.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T zertifizierten Größenstandards, farbigen Polymer-Mikrosphären mit NIST™ rückführbaren Durchmessern. Diese Referenz- und Kalibrierungsmaterialien kommen beim Testen von Filtrationssystemen, Bewerten der Reinheit von Teströhrchen, Studien zur Kontaminationskontrolle und Kalibrierung von Injektionsgeräten zum Einsatz.
ChromoSphere-T zertifizierte Größenstandards wurden entwickelt um als Referenz- oder Kalibrierungsmaterial bei Anwendungen verwendet zu werden, in denen ein hoher visueller Kontrast erwünscht ist. Die Produktlinie beinhaltet ein umfangreiches Sortiment gleichförmiger Partikel von Größen zwischen 50 und 500 m in den Farben Rot und Schwarz.- Innen gefärbt mit tief-rotem oder schwarzen Farbstoff, für einen sehr guten Kontrast und Sichtbarkeit in Bezug auf die häufigsten Hintergrundsubstanzen.
- Mittlere Durchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter genau rückverfolgbar.
- Durch optische Mikroskopie kalibriert
- Aus quervernetzten Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) Copolymeren hergestellt
- Als Trockenpulver erhältlich
- Die Mikrosphären können in geringen Mengen einer oberflächenaktiven Substanz oder in niedermolekularen Alkoholen wie Methanol oder Ethanol auf einfache Weise dispergiert werden.
- Dispersion der Partikel in reinem Alkohol hat eine geringe Farbstoffextraktion zur Folge.
- Andere organische Lösungsmittel wie Ether oder chlorierte Kohlenwasserstoffe sollten vermieden werden, da sie die Partikel aufquellen lassen und der Farbstoff dadurch komplett entzogen wird.
Spezifikation
Kann geringe Mengen Detergen enthalten | |
100 % Feststoffe | |
Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären | |
Reinigungsbeurteilung, Hohe Kontrastreferenz und Kalibrierung | |
Partikel in Standardgrößen | |
1.05g/cm ³ | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) |
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST | |
Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen. | |
Entwickelt für die Verwendung als Referenz- oder Kalibrierungsmaterial in Anwendungen, bei denen ein hoher Kontrast erforderlich ist. | |
Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) | |
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST | |
1 g | |
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |