Learn More
Thermo Scientific™ Chromogener Coliformen-Agar (ISO)
Erkennen, zählen und differenzieren Sie Coliformen und E.coli in Wasserproben gemäß ISO 9308-1 mit praktischen, leicht ablesbaren, vorbereiteten Medien.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5428J
23.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17135154
  • 30.45 CHF / 180 Gramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zählen und differenzieren Sie Coliforme und Escherichia coli in Wasserproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Medienplatten, vorbereitet mit chromogenem coliformem Agar (ISO), gemäß ISO 9308-1 Richtlinien zur Trinkwasserqualität.Zielorganismen sind einfach zu differenzieren, E. coli bildet dunkelblaue/violette Kolonien und Coliforme rosa bis rote Kolonien.Vollständiger Nachweis innerhalb von 24 Stunden, wodurch keine Subkultivierung mehr erforderlich ist.
Platte mit chromogenem Coliformen-Agar (ISO) sind eine schnelle, genaue und effiziente Methode, Coliformen und E. coli bei mikrobiologischen Qualitätstests von Trinkwasser, desinfiziertem Poolwasser und Proben von Kläranlagen zu erkennen.
  • Entspricht den Richtlinien nach ISO 9308-1
  • Einfache und klare Unterscheidung von E. coli und coliformen Bakterien.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden
Die Richtlinie ISO 9308-1:2014, Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien – Teil 1: Membranfiltrationsverfahren für Wässer mit niedriger Begleitflora, spezifiziert eine Methode, das auf Membranfiltration, einer anschließenden Kultivierung mit einem chromogenen Coliformen-Agarmedium und der Berechnung der Anzahl der Zielorganismen in der Probe beruht.
Chromogener Coliformen-Agar (ISO) nutzt spezifische Enzyme, die mit allgemeinen Coliformen und E. coli assoziiert sind, zur Unterscheidung.
  • Bei der Aufspaltung des Chromogens Lachs-GAL durch D-Galaktosidase entsteht eine rosa bis rote Färbung. Diese Färbung und das Enzym stehen im Zusammenhang mit coliformen Bakterien.
  • E. coli enthält D-Galaktosidase, die Lachs-GAL spaltet. Jedoch enthalten sie auch D-Glucoronidase, die das Chromogen X-Glucuronid spaltet. Die Kombination dieser Chromogene erzeugt eine dunkelblaue bis violette Einfärbung, die mit E. coli assoziiert ist.
Tergitol-7 im Medium hemmt grampositive Bakterien und gramnegative Bakterien mit Ausnahme von Coliformen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
schwach elfenbeinfarben, transparent
Chromogenes Coliform-Agar (ISO)
Deutschland
13 mL
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
6°bis 12 °C
55mm-Platte
Agar
13mL.
10/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6268283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2025 Catalog NumberPO5428J
Chargennummer6268282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2025 Catalog NumberPO5428J
Chargennummer6265837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2025 Catalog NumberPO5428J
Chargennummer6262200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2025 Catalog NumberPO5428J
Chargennummer6262199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2025 Catalog NumberPO5428J
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Chromogener Coliformen-Agar (ISO) >