Learn More
Chrom(VI)-oxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
29.00 CHF - 355.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1333-82-0 |
---|---|
Summenformel | CrO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 99.99 |
MDL-Nummer | MFCD00010952 |
InChI-Schlüssel | WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide |
PubChem CID | 14915 |
ChEBI | CHEBI:48240 |
IUPAC-Name | Trioxochrom |
SMILES | O=[Cr](=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10605462
|
Thermo Scientific Acros
196610250 |
25 g | Glasflasche |
29.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10012570
|
Thermo Scientific Acros
196612500 |
250 g | Glasflasche |
79.65 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10584131
|
Thermo Scientific Acros
196610010 |
1 kg | Glasflasche |
191.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10544274
|
Thermo Scientific Acros
196610025 |
2.5 kg | Glasflasche |
355.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzChemische Identifikatoren
1333-82-0 | |
99.99 | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
14915 | |
Trioxochrom |
CrO3 | |
MFCD00010952 | |
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide | |
CHEBI:48240 | |
O=[Cr](=O)=O |
Spezifikation
Chromium(VI) oxide | |
1333-82-0 | |
Kristalle oder Granulate | |
CrO3 | |
MFCD00010952 | |
15, 2239 | |
Solubility in water: 1660g/L (20°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid, soluble in alcohol and mineral acids | |
O=[Cr](=O)=O | |
99.99 | |
CHEBI:48240 | |
99.5% | |
2.7000g/mL |
196.0°C | |
Violett bis Rot | |
99.4% min. (Iodometry) | |
CrO3 | |
01,144; 02,72; 03,54; 04,96; 05,140; 07,70; 09,115; 10,99; 13,338; 14,60 | |
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
Trioxochrom | |
14915 | |
99.99 | |
2.7 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Lebensgefahr bei Einatmen.
Schädigt die Organe durch längere oder wiederholte Exposition.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Ausspülen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 215-607-8