Learn More
Chrom für die Zerstäubung, 50.8 mm (2.0 in.) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromium sputtering target |
Namenshinweis | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
CAS | 7440-47-3 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Cr |
MDL-Nummer | MFCD00010944 |
Menge | Je 1 |
Synonym | chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
InChI-Schlüssel | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chrom für die Zerstäubung, 50.8 mm (2.0 in.) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur