Learn More
Chromselenid, schwarzes Pulver, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11392208
Verfügbar ab: 16-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chromselenid, schwarzes Pulver, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392208
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11392208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013119.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is used in semiconductor, chemical vapor deposition (CVD) and physical vapor deposition (PVD) display and optical applications. It is used for coating solar energy or fuel cells and flip-chip applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12053-13-3
Summenformel CrSe
Molekulargewicht (g/mol) 130.967
MDL-Nummer MFCD00049885
InChI-Schlüssel UVZCKRKEVWSRGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium selenide, chromium ii selenide
PubChem CID 82886
IUPAC-Name Selanylidenchrom
SMILES [Cr]=[Se]
Specifications
Chemischer Name oder Material Chromium selenide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 130.96
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW08A012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013119.14
ChargennummerK30Q057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013119.14
ChargennummerX17C030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013119.14
ChargennummerG07U004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013119.14
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Chromselenid, schwarzes Pulver, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >