Learn More
Chromstücke, 2–3 mm (0.08–0.12 in.), 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11348837
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chromstücke, 2–3 mm (0.08–0.12 in.), 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348837
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11348837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038494.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium pieces
Namenshinweis 2 to 3mm (0.08 to 0.12 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 250 g
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Geruchsneutral
Form Gebrochene Platte, große unregelmäßige Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ21L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number038494.30,038494.18
ChargennummerM13L034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number038494.30,038494.18
ChargennummerS18K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog Number038494.30,038494.18
ChargennummerW15H036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2024 Catalog Number038494.30,038494.18
ChargennummerW15H036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038494.30,038497.KU,038494.18
Name des Produkts
Chromstücke, 2–3 mm (0.08–0.12 in.), 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >