Learn More
Chromstücke, 2–3 mm (0.08–0.12 in.), 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338837
Zum Warenkorb hinzufügen
Chromstücke, 2–3 mm (0.08–0.12 in.), 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338837
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11338837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038494.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium pieces
Namenshinweis 2 to 3mm (0.08 to 0.12 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Geruchsneutral
Form Gebrochene Platte, große unregelmäßige Stückchen
Name des Produkts
Chromstücke, 2–3 mm (0.08–0.12 in.), 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >