Learn More
Chrom(III)-Tellurid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12053-39-3 | Cr2Te3 | 486.79 g/mol
67.45 CHF - 319.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12053-39-3
Summenformel Cr2Te3
Molekulargewicht (g/mol) 486.79
MDL-Nummer MFCD00016040
InChI-Schlüssel PDJHBRMODJKXLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellanylidene tellanylidenechromio tellanyl chromium, chromium iii telluride, chromium telluride, chromium iii telluride,-325 mesh
PubChem CID 6381587
IUPAC-Name Tellanylidenchrom;tellur
SMILES [Te].[Cr]=[Te].[Cr]=[Te]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11309357
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040206.06
5 g
67.45 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11399347
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040206.14
25 g
319.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Chromium telluride is used in a number of industrial applications including infrared detection and imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H350-H332-H317
Giftig bei Verschlucken.
Kann Krebs erzeugen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P330-P333+P313-P363-P501c
H302+H332-H317-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 235-003-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Chrom(III)-Tellurid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals