Learn More
Chrom(III)-phosphat-Tetrahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Zur Verwendung als Katalysator, Pigment
63.85 CHF - 194.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10101-59-4 |
---|---|
Summenformel | CrH8O8P |
Molekulargewicht (g/mol) | 219.026 |
MDL-Nummer | MFCD00016049 |
InChI-Schlüssel | BVZHAJJRIRDSTG-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | chromium iii phosphate tetrahydrate, cr.po4.4h2o, chromium 3+ ion tetrahydrate phosphate, chromium 3+ phosphate-water 1/1/4, chromium 3+ tetrahydrate phosphate |
PubChem CID | 53471880 |
IUPAC-Name | Chrom(3+);phosphat;tetrahydrat |
SMILES | O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cr+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11372648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
024110.09 |
10 g |
63.85 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11382648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
024110.18 |
50 g |
194.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It is used as an additive in drugs, anti-corrosive pigments, catalysts and polymer manufacture, is also used to catalyze cation exchange in sorption reactions, as a laminated structure to dampen vibration and noise in a motor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10101-59-4 | |
219.026 | |
BVZHAJJRIRDSTG-UHFFFAOYSA-K | |
53471880 | |
O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cr+3] |
CrH8O8P | |
MFCD00016049 | |
chromium iii phosphate tetrahydrate, cr.po4.4h2o, chromium 3+ ion tetrahydrate phosphate, chromium 3+ phosphate-water 1/1/4, chromium 3+ tetrahydrate phosphate | |
Chrom(3+);phosphat;tetrahydrat |
Spezifikation
Chromium(III) phosphate tetrahydrate | |
Pulver | |
MFCD00016049 | |
Soluble in acids. Insoluble in water. | |
O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cr+3] | |
219.026 | |
219.04 (146.97 Anhydrous) | |
2.26 g/cm3 |
10101-59-4 | |
CrH8O8P | |
chromium iii phosphate tetrahydrate, cr.po4.4h2o, chromium 3+ ion tetrahydrate phosphate, chromium 3+ phosphate-water 1/1/4, chromium 3+ tetrahydrate phosphate | |
BVZHAJJRIRDSTG-UHFFFAOYSA-K | |
Chrom(3+);phosphat;tetrahydrat | |
53471880 | |
Dark powder |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-141-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen