Learn More
Chrom(III)-oxid, Puratronic™, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
67.10 CHF - 2055.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1308-38-9 |
---|---|
Summenformel | Cr2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 151.99 |
MDL-Nummer | MFCD00010949 |
InChI-Schlüssel | UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide |
PubChem CID | 517277 |
ChEBI | CHEBI:48242 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11340939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010688.06 |
5 g |
67.10 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11350939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010688.14 |
25 g |
213.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11360939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010688.22 |
100 g |
603.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11330939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010688.36 |
500 g |
2055.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Also known as green compound for buffing and polishing, it can be used as abrasives. Apart from being used as a precursor to the magnetic pigment viz., chromium dioxide, it is used in inks, glasses, and pigments (viridian). They are employed as plating agents and surface treating agents. It is a catalyst in the Phillips process of manufacture of high density polythene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1308-38-9 | |
151.99 | |
UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N | |
517277 | |
[O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3] |
Cr2O3 | |
MFCD00010949 | |
chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide | |
CHEBI:48242 |
Spezifikation
3000°C | |
2435°C | |
Grün | |
(Metallbasis) | |
MFCD00010949 | |
chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide | |
UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N | |
Oxo(oxochromiooxy)chrom | |
517277 | |
151.99 | |
Puratronic™ | |
2.551 |
Chromium(III) oxide | |
1308-38-9 | |
Pulver | |
Cr2O3 | |
14,2234 | |
Insoluble in water,alcohol,acetone,alkalies and acids. | |
[O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3] | |
151.99 | |
CHEBI:48242 | |
99.97% | |
Geruchsneutral | |
5.22 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H332-H317
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
GHS P Statement
P261-P280-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 215-160-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB6475000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen