Learn More
Chrom(III)-oxid, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11373318
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom(III)-oxid, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373318
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11373318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036258.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
For vacuum deposition. It can be used in selective oxidation. It is mainly used for smelting metal chromium and chromium carbide. It is used as coloring agent for color painting on enamelware and porcelain ware, imitation leather or building material. It is also used for making sun-proof coating, abrasive, green polishing compound and special printing ink for printing bank note. It is used as catalyst for organic synthetic chromium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-38-9
Summenformel Cr2O3
Molekulargewicht (g/mol) 151.99
MDL-Nummer MFCD00010949
InChI-Schlüssel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
IUPAC-Name Oxo(oxochromiooxy)chrom
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium oxide
Physikalische Form Verschmolzene Klumpen 3 bis 6 mm
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.6% (metals basis)
Formelmasse 151.99
Dichte 5.22g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR08L006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number036258.22,036258.14
ChargennummerY18K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog Number036258.22,036258.14
ChargennummerZ12J063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number036258.22,036258.14
ChargennummerP18I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036258.22,036258.14
ChargennummerN26H013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036258.22,036258.14
Name des Produkts
Chrom(III)-oxid, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >