Learn More
Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307297
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Zur Verwendung als Katalysator, Korrosionsschutzmittel, im Textildruck
Chromium nitrate is used in the manufacture of alkali metal-free catalysts and in preservation. It is used in the preparation of chrome catalysts, in textile printing operations, and as a corrosion inhibitor. Chromium(III) nitrate as a source of chromium is added to food supplements for nutritional purposes .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-02-8
Summenformel CrN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 238.01
MDL-Nummer MFCD00149659
InChI-Schlüssel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC-Name Chrom(3+);Trinitrat;Nonahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Spécification
Chemischer Name oder Material Chromium(III) nitrate nonahydrate
Schmelzpunkt 60°C
Namenshinweis nonahydrate
Farbe Violett
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 400.14 (238.01 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Purple crystalline
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis