Learn More
Chrom(III)-chlorid-Tetrahydrofuran-Komplex (1:3) 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10170-68-0 | C12H24Cl3CrO3 | 374.67 g/mol
44.42 CHF - 197.99 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10170-68-0 |
---|---|
Summenformel | C12H24Cl3CrO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 374.67 |
MDL-Nummer | MFCD00013222 |
InChI-Schlüssel | CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | chromium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, chromium iii chloride tetrahydrofuran adduct, crcl3 thf 3, crcl3 3thf, chromium iii chloride tetrahydrofuran complex, chromium chloride; tris tetrahydrofuran, chromium iii chloride complex 1:3 tetrahydrofuran |
PubChem CID | 11100829 |
IUPAC-Name | Tetrahydrofuran,trichlorchrom |
SMILES | C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Cr](Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10750945
|
Thermo Scientific Acros
389850010 |
1 g | Glasflasche |
44.42 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10702984
|
Thermo Scientific Acros
389850100 |
10 g | Glasflasche |
197.99 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10170-68-0 | |
374.67 | |
CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K | |
11100829 | |
C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Cr](Cl)Cl |
C12H24Cl3CrO3 | |
MFCD00013222 | |
chromium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, chromium iii chloride tetrahydrofuran adduct, crcl3 thf 3, crcl3 3thf, chromium iii chloride tetrahydrofuran complex, chromium chloride; tris tetrahydrofuran, chromium iii chloride complex 1:3 tetrahydrofuran | |
Tetrahydrofuran,trichlorchrom |
Spezifikation
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) | |
10170-68-0 | |
Kristallpulver | |
C12H24Cl3CrO3 | |
chromium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, chromium iii chloride tetrahydrofuran adduct, crcl3 thf 3, crcl3 3thf, chromium iii chloride tetrahydrofuran complex, chromium chloride; tris tetrahydrofuran, chromium iii chloride complex 1:3 tetrahydrofuran | |
C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Cr](Cl)Cl | |
374.67 | |
374.67 | |
Echt |
143.0°C | |
Violett | |
98% | |
MFCD00013222 | |
CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K | |
Tetrahydrofuran,trichlorchrom | |
11100829 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Entzündbarer Feststoff.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
GHS P-Satz
Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.
Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutz...
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P381-Alle ndquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.