Learn More
Chrom(III)-chlorhexahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10457250
Chrom(III)-chlorhexahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10457250
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 10457250
Marke: Fisher Chemical C/5480/48
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 10060-12-5
Summenformel Cl3CrH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 266.44
MDL-Nummer MFCD00149660
InChI-Schlüssel LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Chrom(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Spezifikation
Schmelzpunkt 83°C
Farbe Grün
pH 2 to 3
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Formelmasse 266.44g/mol
Verpackung Glasgefäß
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chrom(III)-chlorhexahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical >