Learn More
Chrom(II)-chlorid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10049-05-5 | Cl2Cr | 122.9 g/mol
70.65 CHF - 724.61 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10049-05-5 |
---|---|
Summenformel | Cl2Cr |
Molekulargewicht (g/mol) | 122.9 |
MDL-Nummer | MFCD00010947 |
Synonym | Chromous chloride |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10251433
|
Thermo Scientific Acros
315190010 |
1 g | Glasflasche |
70.65 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10761161
|
Thermo Scientific Acros
315190050 |
5 g | Glasflasche |
221.10 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10187413
|
Thermo Scientific Acros
315190250 |
25 g | Glasflasche |
724.61 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse, ReduktionsreagenzChemische Identifikatoren
10049-05-5 | |
122.9 | |
Chromous chloride |
Cl2Cr | |
MFCD00010947 |
Spezifikation
Chromium(II) chloride | |
10049-05-5 | |
Pulver | |
Cl2Cr | |
MFCD00010947 | |
15, 2248 | |
Solubility in water: may decompose. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether | |
122.9 | |
Spurenmetallbasis |
824.0°C | |
Grau-Grün bis Weiß | |
99.9% | |
CrCl2 | |
01,149; 02,76; 03,60; 04,144; 07,73; 09,511; 12,136; 13,84; 14,94; 16,93; 17,84 | |
Chromous chloride | |
122.9 | |
99.9% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHSP-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
Kein Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei anhaltender Augenreizung:Arzt aufsuchen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 233-163-3
- Chromium(II) chloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.