Learn More
Chromwürfel, typisch 6.35 mm (0.25 Zoll) quadratisch, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromium cubes |
Namenshinweis | Typically 6.35mm (0.25 in.) square |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 10 g |
Reinheit (%) | 99.95% |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Würfel |
Name des Produkts
Chromwürfel, typisch 6.35 mm (0.25 Zoll) quadratisch, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur