Learn More
Chromkristallitstücke, 2–15 mm (0.08–0.59 in.), 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11315958
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chromkristallitstücke, 2–15 mm (0.08–0.59 in.), 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315958
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11315958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010453.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium crystallite pieces
Namenshinweis 2 to 15mm (0.08 to 0.59 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 g
Reinheit (%) 99.996%
Geruch Geruchsneutral
Form Kristalline Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY25K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog Number010453.18,010453.09
ChargennummerP20K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number010453.18,010453.09
ChargennummerM15K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2024 Catalog Number010453.18,010453.09
ChargennummerZ29H032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2022 Catalog Number010456.36,010453.18,010453.09
ChargennummerA16M01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010456.36,010453.18,010453.09
Name des Produkts
Chromkristallitstücke, 2–15 mm (0.08–0.59 in.), 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >