Learn More
Chromklumpen, 2 bis 15 mm (0.08 bis 0.59 Zoll, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
103.11 CHF - 334.87 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-47-3 |
---|---|
Summenformel | Cr |
Molekulargewicht (g/mol) | 52.00 |
MDL-Nummer | MFCD00010944 |
InChI-Schlüssel | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 |
PubChem CID | 23976 |
ChEBI | CHEBI:28073 |
IUPAC-Name | Chrom |
SMILES | [Cr] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11405340
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044565.09 |
10 g |
103.11 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11415340
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044565.18 |
50 g |
334.87 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-47-3 | |
52.00 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
23976 | |
Chrom |
Cr | |
MFCD00010944 | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159Mehr anzeigen | |
CHEBI:28073 | |
[Cr] |
Spezifikation
Chromium chunks | |
7440-47-3 | |
Cr | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
[Cr] | |
52.00 | |
CHEBI:28073 | |
Geruchsneutral |
2 to 15mm (0.08 to 0.59 in.) | |
(Metallbasis) | |
MFCD00010944 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
Chrom | |
23976 | |
99.996% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-157-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen