Learn More
Chromkarbid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12105-81-6 | Cr23C6
57.13 CHF - 900.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12105-81-6 |
---|---|
Summenformel | Cr23C6 |
MDL-Nummer | MFCD00678358 |
Synonym | bis methane trichromium |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11334368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042313.09 |
10 g |
57.13 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11324368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042313.18 |
50 g |
224.20 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11344368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042313.30 |
250 g |
900.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Chromium carbide is useful in the surface treatment of metal components. Chromium carbide is used to coat the surface of another metal in a technique known as thermal spraying. Chromium carbide is used as an additive in cutting tools made out of cemented carbides, in order to improve toughness by preventing the growth of large grains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12105-81-6 | |
Cr23C6 | |
MFCD00678358 | |
bis methane trichromium |
Spezifikation
Chromium carbide | |
Grau | |
99.5% (Metal basis) | |
MFCD00678358 | |
Reacts with water. | |
Geruchsneutral |
12105-81-6 | |
Pulver | |
Cr23C6 | |
bis methane trichromium | |
1267.97 | |
Gray powder |
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-160-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen