Learn More
Chrom für AAS 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12993135
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom für AAS 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12993135 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Artikelnummer. 12993135
Marke: Fisher Chemical B 013 100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrom
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l ±0.002 g/l
Typ Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement
Solvent or Matrix 2 % HCl
Menge 100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1094023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 Catalog NumberB 013 100
Chargennummer1001325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberB 013 100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chrom für AAS 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™ >