Learn More
RETSCH Komfort-Mahlbecher aus verchromtem Stahl
Verwenden Sie diese Mahlbecher mit Retsch™ Kugelmühlen. Retsch™ Komfort-Mahlbecher aus Chromstahl verfügen über eine O-Typ-Abdichtung für einen sicheren Betrieb.
1105.00 CHF - 2310.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10402272
|
RETSCH
01.462.0224 |
250 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10044851
|
RETSCH
01.462.0144 |
125 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10339461
|
RETSCH
01.462.0145 |
50 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10789944
|
RETSCH
01.462.0229 |
500 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Optionale Belüftungsabdeckungen
- Druckfeste Sicherheitsverschlussvorrichtungen
Spezifikation
Komfort-Mahlbecher | |
Chromstahl |