Learn More
RETSCH Komfort-Mahlbecher aus verchromtem Stahl
Verwenden Sie diese Mahlbecher mit Retsch™ Kugelmühlen. Retsch™ Komfort-Mahlbecher aus Chromstahl verfügen über eine O-Typ-Abdichtung für einen sicheren Betrieb.
Marke:  RETSCH 01.462.0229
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10789944
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Optionale Belüftungsabdeckungen
  • Druckfeste Sicherheitsverschlussvorrichtungen
Spezifikation
Spezifikation
Komfort-Mahlbecher
500 ml
Für PM 100, PM 400
Chromstahl