Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Öse, Chrom-Nickel
Kalibriert zur Entfernung einer gleichmäßigen, genauen Materialmenge Pro-Lab Diagnostik™ Nichrome Impfösen sind kostengünstige Nickel-Chrom-Drahtösen in verschiedenen Größen von 1 bis 10 μl. Die Standard- und Heavy Gauge-Drahtösen eignen sich für den Einsatz mit isolierten Halterungen (separat erhältlich).
Marke:  Pro-Lab Diagnostics™ PL.104
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11909054
  • 49.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
Eine Impföse ist ein einfaches Werkzeug, um mikroskopische Organismen von einer Kultur- oder Brühenplatte zu sammeln und zu übertragen. Die kleine Öse entfernt eine gleichmäßige Menge an Inokulum mittels der Oberflächenspannung. Die Impföse muss vor und nach jedem Gebrauch flammsterilisiert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Kulturen zu vermeiden. (Die Öse muss nach der Sterilisation abgekühlt werden, um eine Zerstörung der Organismen zu vermeiden.)
  • Gefertigt aus preiswertem Nickel-Chrom in Standard- oder Schwerlastdrahtqualität
  • In 6 Größen erhältlich: 1 μl/1.59 T bis 10 μl/5.05 T
  • In Sets von 25 Impfösen verpackt
  • Halter mit isolierten Griffen separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
2μL
Chrom-Nickel
Standard
Ja
2,26 mm
Impföse
25/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pro-Lab Diagnostics™ Öse, Chrom-Nickel > Volumen: 2ul; I.D.: 2.26mm; Standardanzeige