Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart Vorsäulenhalter 8 mm - kurz -, für 'stand-alone' Betrieb
Marke: Macherey-Nagel™ 721820
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Unabhängiger Betrieb mit 8 mm-CC-Kassetten | |
ChromCart Vorsäule |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ ChromCart Vorsäulenhalter 8 mm - kurz -, für 'stand-alone' Betrieb > Kann verwendet werden mit:Unabhängiger Betrieb mit 8 mm-CC-Kassetten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur