Learn More
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 330 SiOH Polypropylen-Flash-Säule
Ideal für Flash-Trennung von 10 mg bis zu 160 g. Macherey Nagel™ Chrombond™ RS 330 SiOH Polypropylen-Flash-Säulen können direkt in Teledyne Isco Companion™, Rf und vielen mehr verwendet werden.
Marke:  Macherey-Nagel™ 732807
Artikelnummer. 12897191
  • 497.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für komfortable Bedienung und zuverlässiges Upscaling bietet das komplette Programm gebrauchsfertiger Flash-Kartuschen weiblichen Luer-Lock-Einlass und männlichen Luer-Auslass
  • Von 4 g- bis 1600 g-Adsorptionsmittel von einem der führenden Unternehmen im Bereich Silika und TLC
  • Erhöht die Flexibilität durch ein Programm mit verschiedenen Phasen und Modifikationen
  • Spart Zeit und Geld
  • Erhöht die analytische Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
270 mm
Flash-Säule
Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf
Polypropylen
Flash-Säule
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 330 SiOH Polypropylen-Flash-Säule > ID:60mm