Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 330 Füllmaterial: C18ec Füllmenge: 360 g Material: PP
Marke: Macherey-Nagel™ 732817
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
270 mm | |
Flash-Säule | |
Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf |
Polypropylen | |
Flash-Säule |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 330 Füllmaterial: C18ec Füllmenge: 360 g Material: PP > ID:60mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur