Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 25 Füllmaterial: C18ec Füllmenge: 26 g Material: PP,
Marke: Macherey-Nagel™ 732812
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
165 mm | |
Flash-Säule | |
Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf |
Polypropylen | |
Flash-Säule |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 25 Füllmaterial: C18ec Füllmenge: 26 g Material: PP, > ID:21,2mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur