Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 120 Füllmaterial: C18ec Füllmenge: 130 g Material: PP
Marke:  Macherey-Nagel™ 732815
Artikelnummer. 12748332
  • 330.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
255 mm
Flash-Säule
Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf
Polypropylen
Flash-Säule
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 120 Füllmaterial: C18ec Füllmenge: 130 g Material: PP > ID:36mm