Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 3
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
119.00 CHF - 153.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | 100/Packung, 90 g/m2 |
---|---|
Filmdicke | 0,19 mm |
Format | Blatt |
Güte | FN 3 |
Material | Baumwolllinter (> 98 % Alpha-Zellulose; < 0,04 % Asche) |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992790
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-503-185580N |
185 mm x 580 mm |
119.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902800
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-503-200200N |
200 mm x 200 mm |
153.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hochreines Papier.
- Ideal für Blotting und Chromatographie.
- Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
- Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
100/Packung, 90 g/m2 | |
Blatt | |
Baumwolllinter (> 98 % Alpha-Zellulose; < 0,04 % Asche) |
0,19 mm | |
FN 3 |