Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 3
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-503-185580N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochreines Papier.
- Ideal für Blotting und Chromatographie.
- Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
- Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
100/Packung, 90 g/m2 | |
0,19 mm | |
FN 3 | |
580 mm |
185 mm x 580 mm | |
Bogen | |
Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche) | |
185 mm |