Learn More
Macherey-Nagel™ Chromatographiepapier
Erzielen Sie reproduzierbare Retention in der Dünnschichtchromatographie. Macherey-Nagel™ Chromatographiepapier, MN 260, wird verwendet, um die Kammersättigung in TLC-Anwendungen zu erreichen. Jede Packung enthält 100 Blätter mit 75 x 170 mm-Papier.
Marke: Macherey-Nagel™ 814030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Um eine reproduzierbare Retention in Dünnschichtchromatographie-Anwendungen zu erreichen, ist die Sättigung der Kammer mit Lösungsmitteldampf in vielen Fällen von Vorteil. Um eine Sättigung zu erzielen, kann eine TLC-Entwicklungskammer mit absorbierendem Chromatographiepapier ausgekleidet werden.Spezifikation
Chromatographiepapier | |
MN 260 | |
75 mm |
Für Kammersättigung | |
170 mm | |
TLC |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chromatographiepapier > Größe: 75 x 170 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur