Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographische Säulen mit Fritte und NS-Sockel
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05450700
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10668075
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Oben mit NS-Hülse 14/23. Mit PTFE-Hahn. Kükenbohrung 2,5mm. Mit eingeschmolzener Fritte Porosität 0, hergestellt aus DURAN™ Rohr.
Länge effektiv: 200mm
φ Innen: 15mm
Volumen: 35mL
Spezifikation
Spezifikation
Chromatographiesäule
40 mm
8 mL
Duran Glas
0 bis 2,5 mm Öffnung PTFE-Hahn Absperrhahn
Chromatographische Anwendungen
Chromatographiesäule
800 mm
10 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographische Säulen mit Fritte und NS-Sockel > Säulenkapazität:Gehäuse 8mL