Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Chromatographie-Säulen mit Fritte
Chromatographische Säulen mit Fritte, NS-Buchse und NS-Kegel sowie mit Absperrhahn aus PTFE
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05450904
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11914021
  • 227.76 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Sinterfritte (Porosität: 0)
  • Mit Saugrohr (Gewinde GL18)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
1
280 mL
DURAN™ Schläuche
30 mm
400 mm
Sockel und Konus NS 29/32