Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographie-Säulen, m.Fritte Por.0, Hülse u.Ventilhahn L=300mm
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05450802
Artikelnummer. 11904021
  • 144.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Spezifikation
Chromatographiesäule
10 mm
23 mL
Duran Glas
Nadelventil-Sperrhahn mit 0 bis 2,5 mm Bohrung
Chromatographische Anwendungen
Chromatographiesäule
300 mm
10 mm
14/23 NS-Hülse
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographie-Säulen, m.Fritte Por.0, Hülse u.Ventilhahn L=300mm > Säulenkapazität:Gehäuse 23mL