Learn More
Molecular Probes™ Chromatin Condensation & Membranpermeabilitäts-Totzellen-Apoptose-Kit mit Hoechst 33342, YO-PRO™-1 und PI-Farbstoffen für die Durchflusszytometrie
Vybrant™ Apoptose-Assay-Kit Nr. 7 – Hoechst33342/YO-PRO™-1/Propidiumiodid – 200 Assays
Marke:  Molecular Probes™ V23201
629.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10424202
  • 940.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Produkt verwendet drei Nukleinsäure-Farbstoffe zum Nachweis apoptotischer Zellen anhand von Veränderungen bei der Kondensation des Kernchromatins und der Permeabilität der Plasmamembran: UV-anregbares Hoechst 33342, grün fluoreszierenden YO-PRO™ Farbstoff und Propidiumiodid. Im Gegensatz zum rot fluoreszierenden Propidiumiodid (PI) kann der YO-PRO™ Farbstoff in apoptotische Zellen eindringen. Daher fluoreszieren apoptotische Zellen nach Färbung mit YO-PRO™-1 Farbstoff und PI grün, während tote Zellen vor allem rot und etwas grün fluoreszieren. Das blau fluoreszierende Hoechst 33342 färbt das kondensierte Chromatin apoptotischer Zellen hell und das normale Chromatin lebender Zellen eher schwach. Das Färbungsmuster, das sich aus der gleichzeitigen Verwendung dieser drei Farbstoffe ergibt, ermöglicht die Unterscheidung normaler, apoptotischer und toter Zellpopulationen durch Durchflusszytometrie oder Fluoreszenzmikroskopie.
Hier finden Sie eine Auswahlhilfe für alle Apoptose-Assays für die Durchflusszytometrie..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chromatin-Kondensations- und Membran-Permeabilitäts-Apoptose-Kit für tote Zellen, 1 Kit, 200 rxns, Röhrchenformat, Emission 461 nm (Hoechst 33342), Anregung 350 nm (Hoechst 33342), Emission (PI) 617 nm, Anregung (PI) 535 nm, Emission 509 nm (YO-PRO™-1 ), Anregung 491 nm (YO-PRO™-1 ), Lagertemperatur 2 bis 8 °C, wasserlöslich
Rörchen
0.2 M Salzsäure/Methanol (1:500 Verdünnung), Methanol (1:10 Verdünnung),50 mM Phosphatpuffer, 7 pH (1:20 Verdünnung)
2 °C bis 8 °C
Hoechst 33342, Propidiumiodid, YO-PRO™-1
1 Kit
1 Fläschchen Hoechst 33342, 1 Fläschchen YO-PRO™-1 und Propidiumjodid
Chromatin-Kondensations- und Membran-Permeabilitäts-Apoptose-Kit für tote Zellen
Zellviabilität, zelluläre Bildgebung, Durchflusszytometrie, Pharma und Biopharma, Proliferation und Funktion, Zielbasierte ADME/Tox-Assays
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Molecular Probes™ Chromatin Condensation & Membranpermeabilitäts-Totzellen-Apoptose-Kit mit Hoechst 33342, YO-PRO™-1 und PI-Farbstoffen für die Durchflusszytometrie > 1 Kit