Learn More
Molecular Probes™ ChromaTide™ Alexa Fluor™ 488-5-dUTP
ChromaTide™ Alexa Fluor™ 488-5-dUTP
Marke: Molecular Probes™ C11397
994.08 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Farbstoff ChromaTide™ Molecular Probes™ dUTP-, OBEA-dCTP- und UTP-markierte Nukleotide können zur Synthese markierter DNA-Sonden verwendet werden, ohne dass gefährliche und teure radioisotopenmarkierte Nukleotide erforderlich sind. Diese Nukleotide können mithilfe von molekularbiologischen Standardverfahren integriert werden. Markierte Sonden können dann in In-situ-Hybridisierungs-, Microarray- oder Blotting-Protokollen eingesetzt werden. Mit dem Farbstoff ChromaTide™ markierte Nukleotide sind in verschiedenen fluoreszierenden Farben erhältlich, die die mehrfarbige Analyse erleichtern.Spezifikation der ChromaTide™ Markierten Nukleotide:
Verfahren zur Integration von ChromaTide™ Nukleotiden in Sonden
Für spezifische Richtlinien für jedes dieser Verfahren siehe Methoden für die enzymatische Inkorporation von ChromaTide™ DUTPs.
Alexa Fluor™ und BODIPY™ Fluoreszenzfarbstoffe erzeugen ausgezeichnete Sonden
Mit markierten Nukleotiden hergestellte Sonden können für mehrfarbige Techniken wie in-situ-Hybridisierung und Hybridisierung auf Arrays verwendet werden. Unsere firmeneigenen Farbstoffkonjugate BODIPY™ und Alexa Fluor™ sind außergewöhnlich hell, photostabil und grundsätzlich pH-unempfindlich. Das schmale Emissionsprofil der BODIPY™ Farbstoffe sorgt für minimale spektrale Überlappung. Die Alexa Fluor™ Farbstoffe sind hochgradig wasserlöslich, ebenso die DNA-Sonden, die aus ihnen hergestellt werden. Sie sind daher die Marker der Wahl für die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung.
Lange Linker verbessern die Leistung
Die ChromaTide™ dUTP- und UTP-Nukleotide werden an der C-5-Position von Uridin über einen eindeutigen Alkynylamin-Linker modifiziert, der einen Spacer zwischen dem Nukleotid und dem Farbstoff anlegt, um Interaktionen zwischen diesen beiden zu reduzieren. Die Nummer im Produktnamen, z. B. “12” in Fluorescein-12-dUTP gibt die Nettolänge des Spacers in Atomen an. Diese Spacer führen zu helleren Konjugaten und einer verbesserten Hapten-Zugänglichkeit für sekundäre Nachweisreagenzien.
Vollständige Liste unserer ChromaTide™ Reagenzien: Mit Molecular Probes ChromaTide™ and aha markierte Nukleotide—Tabelle 8.5.
Weitere Informationen zu diesen Markierungsreagenzien finden Sie im Molecular Probes™ Handbuch in Abschnitt 8.2—Markierung von Oligonukleotiden und Nukleinsäuren.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Trockeneis | |
Alexa Fluor™ 488 | |
Alexa Fluor™, ChromaTide™ |
Direkte Markierung | |
1 mmol | |
25 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.