Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchengestelle
Sorgen Sie mit diesem robusten Fläschchengestell für Sicherheit auf dem Labortisch und beim Transport.
60.48 CHF - 363.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Fläschchenständer |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Benachrichtigungen:
- Hochwertige Ausführung für lange Haltbarkeit und Nutzungsdauer
- Lackiert, plattiert und beschichtet für maximale Korrosionsbeständigkeit
- Texturierte Grifffläche für sicheren Halt
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11922585
|
Thermo Scientific™
T-25 |
25 Vials | Aluminium | 12mm OD Fläschchen | N/A | ||||||
10235812
|
Thermo Scientific™
T-28 |
Fläschchen | Aluminium | Fläschchen mit 22 bis 23 mm Außendurchmesser |
285.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10162882
|
Thermo Scientific™
T-55 |
55 | Aluminium | 15mm OD Fläschchen | N/A | ||||||
10494302
|
Thermo Scientific™
T-104 |
Fläschchen (104) | Aluminum | 11 mm OD Vials | N/A | ||||||
10122932
|
Thermo Scientific™
T-105 |
Fläschchen (105) | Schaumstoff | 12mm OD Fläschchen | N/A | ||||||
10529922
|
Thermo Scientific™
T-200 |
200 Ampullen | Schaum | 8mm OD Fläschchen | N/A | ||||||
10769304
|
Thermo Scientific™
T-10/20 |
Fläschchen | Kunststoff | Fläschchen mit 22 bis 23 mm Außendurchmesser | N/A | ||||||
10759114
|
Thermo Scientific™
B-100 |
Fläschchen (100) | Kunststoff | 12mm OD Fläschchen |
149.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Sparen Sie Platz im Kühlgerät, und sorgen Sie gleichzeitig für Sicherheit auf dem Labortisch und beim Transport. Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchengestelle sind in verschiedenen Materialien, Farben und Kapazitäten für vielfältige Anwendungsanforderungen erhältlich.
Wählen Sie aus einem Sortiment an chemisch beständigen und sehr robusten Gestellen.
- Aluminium- und Kunststoffmodelle sind temperaturbeständig von -90 bis +121°C (-130 bis +250°F)
- Aluminium- und Kunststoffmodelle sind autoklavierbar
Spezifikation
Fläschchenständer | |
Autoklavierbar |
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.