Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol™ inerte Fläschchen und Einsätze mit GOLD-Gütegrad
Gewährleisten Sie Probensicherheit und -integrität mit inerten Fläschchen mit den höchsten Rückgewinnungsraten, einer extrem niedrigen pH-Schicht und dem niedrigsten Alkaligehalt.
Marke: Thermo Scientific™ 2-SVWGK
10.20 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24093" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Maximieren Sie Ihre Probenleistung und reduzieren Sie die Anzahl fehlgeschlagener Assays mit Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD Gütegrad Inerten Glasfläschchen. Diese Fläschchen bieten die modernste Technologie der Branche für die Analyse kritischer Analyten mit niedrigen Nachweisgrenzen und sind die richtige Wahl, wenn Qualität, Reproduzierbarkeit, Sicherheit und Integrität der Proben von höchster Bedeutung sind.
Für eine einfachere Probenhandhabung und ein geringeres Risiko von Probenverlusten sind die Chromacol GOLD Gütegrad Fläschchen die beste Wahl für alle Chromatographie-Anwender, die eine Ultraspurenanalyse durchführen.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse- Durch den weiten Hals lassen sich die Fläschchen einfach befüllen; sie erfordern die Verwendung von Mikroeinsätzen mit 6 mm Durchmesser
- Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
- Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
- Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
- Microseal Einsätze
- Selbstausrichtende Polyspring Einsätze zum Schutz vor Nadelkontakt
- Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
- Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
- Sure Stop Fläschchen mit klar definiertem Anschlagpunkt im Fläschchenverschluss
- Der optimale Druck auf die Versiegelung beim Verschließen des Fläschchens hängt nicht mehr vom subjektiven Empfinden ab
- Verhindert zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen von Verschlüssen
- Ergibt stets eine optimale Versiegelung
Empfohlen für die meisten Autosampler-Marken
* Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
SureStop 2-ml-Fläschen mit Schraubgewinde, mit weiter Öffnung und Beschriftungsfeld, Flachboden, Klarglas in GOLD-Gütegrad | |
12 mm | |
2,0 ml | |
Chromacol Gold | |
100 | |
Ja |
Klar | |
Glas | |
<170 μl | |
32 mm | |
9 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24094, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24094Gültig bis zum: 2025-03-15