Learn More
ChromaCare™ organisches Spülmittel für LC-MS, Sondenwaschmittel 2, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15852544
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
ChromaCare™ organisches Spülmittel für LC-MS, Sondenwaschmittel 2, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15852544 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
2.5 L, Bernsteinfarbene Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. 15852544
Marke: Thermo Scientific T001262500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Vorgefertigte und gebrauchsfertige Wasser-Acetonitril-Mischung (60:40) mit 0.1 % Ameisensäure dient als Waschlösung zur Reinigung von Proben- und Flüssigkeitschromatographie-Injektionssonden. Wird häufig als Reinigungslösung für den automatischen Probenehmer in LC-MS verwendet.
  • Geeignet als Reinigungslösung zur Reinigung der Injektionsnadel am LC-Gerät
  • Sparen Sie Zeit durch die Verwendung von handelsüblichen Mischungen -- vorgefertigt für Bequemlichkeit
  • Hilft, saubere Probenleitungen zu erhalten und die Probenverschleppung zu reduzieren
  • Wird häufig als Auto-Sampler-Reinigungslösung in LC-MS verwendet
  • Verpackt in 2.5 L-Braunglasflasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7732-18-5, 64-18-6, 75-05-8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Wasser mit 40 % Acetonitril und 0,1 % Ameisensäure
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer177755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 ArtikelnummerT001262500
Chargennummer184206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 ArtikelnummerT001262500
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ChromaCare™ organisches Spülmittel für LC-MS, Sondenwaschmittel 2, Thermo Scientific™ >