Learn More
ChromaCare™ Spüllösung für LC-MS-Geräte, Thermo Scientific™
Die ChromaCare™ LC-MS Gerätespüllösung wurde entwickelt, um LC/MS-Geräte für die Inbetriebnahme vorzubereiten. Durch die Reduzierung von Hintergrundgeräuschen erleichtert diese Lösung die Installation des Geräts und die vorbeugende Wartung.
Marke:  Thermo Scientific T111102500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15803197
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Designed by Thermo Scientific to maximize cleaning while preserving instrument integrity in Vanquish™ and UltiMate™ UHPLC systems with QQQ MS
  • Comprised of a unique blend of polar protic and aprotic solvents for removing a wide variety of contaminants
  • Particularly suitable for new LC/MS and UHPLC/MS installations to rapidly stabilize baseline
  • A blend of 25% acetonitrile, 25% methanol, 25%, water, and 25% 2-propanol (IPA)
  • Offered in 1L borosilicate bottles and 2.5L amber glass bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Calcium (Ca): ≤ 20 ppb Sodium (Na): ≤ 50 ppb
Braunglasflasche
Farblos
25% Acetonitrile, 25% Methanol, 25% Water, 25% 2-Propanol (IPA)
75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5, null
2.5 L
Flüssig
LC-MS
Name des Produkts
ChromaCare™ Spüllösung für LC-MS-Geräte, Thermo Scientific™ > 2.5L; Amber glass bottle