Learn More
ChromaCare™ wässriges Spülmittel für LC-MS, Sondenwaschmittel 4, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15862544 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
2.5 L, Bernsteinfarbene Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Gebrauchsfertige Mischung aus Wasser und 2 % Acetonitril (v/v) dient als wässrige Waschlösung zur Reinigung von Probensonden und Nadeln auf LC-Geräten.
  • Geeignet für die Reinigung der Nadel zur Probenvorbereitung und der Ablassleitungen am LC-Gerät nach der Probenahme
  • Sparen Sie Zeit durch die Verwendung von handelsüblichen Mischungen — vorgefertigt für Bequemlichkeit
  • Hilft, saubere Probenleitungen zu erhalten und die Probenverschleppung zu reduzieren
  • Verpackt in 2.5 L-Braunglasflasche
  • Komplementär zu T001262500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 75-05-8
Reinheit (%) 1.8 to 2.2% (Acetonitrile)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Water with 2% Acetonitrile
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ChromaCare™ wässriges Spülmittel für LC-MS, Sondenwaschmittel 4, Thermo Scientific™ >