Learn More
ChromaCare™ wässriges Spülmittel für LC-MS, Sondenwaschmittel 1, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Beschreibung
- Geeignet für die Reinigung der Nadel zur Probenvorbereitung und der Ablassleitungen am LC-Gerät nach der Probenahme
- Sparen Sie Zeit durch die Verwendung von handelsüblichen Mischungen — vorgefertigt für Bequemlichkeit
- Hilft, saubere Probenleitungen zu erhalten und die Probenverschleppung zu reduzieren
- Verpackt in 2.5 L-Braunglasflasche
- Komplementär zu T001262500
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 75-05-8 |
Reinheit (%) | 1.8 to 2.2% (Acetonitrile) |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Wasser mit 2 % Acetonitril |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 2.5 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ChromaCare™ wässriges Spülmittel für LC-MS, Sondenwaschmittel 1, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur