Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SPE-Säule aus Polypropylen, leer
Bereiten Sie SPE-Proben (Festphasenextraktion) mit einer Reihe leerer Säulen vor. Leere Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Säulen für SPE sind leere Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten. In verschiedenen Größen erhältlich.
84.05 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Säulentyp | Leer |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | CHROMABOND Adsorptionsmittel |
Typ | Polypropylen SPE-Säule |
Enthält | Polyethylen-Fritten, Filterelement |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10259981
|
Macherey-Nagel™
730161 |
6 ml | 30er-Pckg. |
84.05 CHF
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10575391
|
Macherey-Nagel™
730158 |
70 ml | 20er-Pckg. |
149.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Bereiten Sie SPE-Proben (Festphasenextraktion) mit einer Reihe leerer Säulen vor.Leere Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Säulen für SPE sind leere Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten.In verschiedenen Größen erhältlich.
- Zubehör für SPE (Festphasenextraktion)
- Für die individuelle Verpackung von SPE-Säulen mit CHROMABOND™ Adsorptionsmitteln
- Ein Filterelement ist bereits in die Säule eingesetzt
- Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten in Volumina von 1 ml–70 ml
Specifications
Leer | |
CHROMABOND Adsorptionsmittel | |
Polypropylen SPE-Säule | |
Polyethylen-Fritten, Filterelement |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.